Learn More
MedChemExpress Rhodamine B
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 125 mg/mL (260.95 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 100 mg/mL (208.76 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 479.01 g/mol |
| CAS | 81-88-9 |
| Synonyme | Basic Violet 10 ∣ Brilliant Pink B ∣ Rhodamine O ∣ Tetraethylrhodamine |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.