Learn More
Aceclofenac Isopropyl Ester, Mikromol™
Code produit. 18083390
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 18083390
Marque: Mikromol MM0181.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aceclofenac Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aceclofenac Isopropyl Ester
CAS 2514625-79-5
Noms d’analytes ou de composants Aceclofenac Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H19 Cl2 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Aceclofenac Isopropyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C19H19Cl2NO4/c1-12(2)26-18(24)11-25-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)22-19-14(20)7-5-8-15(19)21/h3-9,12,22H,10-11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nom IUPAC (2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Poids moléculaire (g/mol) 396.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 395.0691 g/mol