Learn More
10058-F4, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15447019
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Un inhibiteur de c-Myc qui induit l’apoptose
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10058-F4
CAS 403811-55-2
Couleur Jaune
Formule moléculaire C12H11NOS2
Numéro MDL MFCD00758517
Quantité 10 mg
Synonyme c-myc inhibitor, 5e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercapto-1,3-thiazol-4 5h-one, 5-4-ethylphenyl methylene-2-thioxo-4-thiazolidinone, e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercaptothiazol-4 5h-one, z,e-5-4-ethylbenzylidine-2-thioxothiazolidin-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanyl-1,3-thiazol-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one, 10058-f hplc , solid
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO; Soluble in water at concentrations less than 2mg/ml
Clé InChI SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Nom IUPAC (5E)-5-[(4-éthylphényl)méthylidène]-2-sulfanylidène-1,3-thiazolidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 249.346
CID PubChem 1271002
Poids de la formule 249.35
Forme physique Solide