Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PP de 1000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
Description
Combinez des flacons en polypropylène de 1000 ml avec des rotors Thermo Scientific TX-1000 ou Bioflex HC pour un système complet et optimisez le débit de votre laboratoire.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
Matériau | PP |
Type de produit | Flacon |
À utiliser avec (équipement) | Rotors TX-1000, BIOFlex HC |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacon en PP de 1000 ml >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu