Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar isolés cylindriques
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
1000 ml
1500 ml
1 500 ml
2000 ml
Comprend:
Avec poignée latérale
Sans poignée latérale
Hauteur (métrique) intérieure:
190mm
290 mm
240mm
245mm
290mm
340mm
Diamètre (métrique) interne:
47mm
77 mm
90mm
90 mm
100mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Manipulation facile
- Refroidissement de petits échantillons
- Entièrement argenté en série
- Applications flexibles en laboratoire
- Disponible avec ou sans poignée latérale
Spécification
Spécification
| Type de bouchon à couvercle | Clips à ressort |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) externe | 130mm |
| À utiliser avec (application) | Refroidissement de petits échantillons, stockage d’azote liquide, de glace carbonique, d’autres liquides de refroidissement et comme flacon isolant |
| Hauteur (métrique) intérieure | 240mm |
| Hauteur (métrique) | 300mm |
| Comprend | Sans poignée latérale |
| Capacité (métrique) | 1 500 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 100mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |