Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Code produit. 16241972
Click to view available options
Type de produit:
Flacon Fiberlite
Joint torique
Tampon de friction
Assortment of accessories for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Caractéristiques
  • Accessoire pour joint torique pour flacons Fiberlite de 1 000 ml
  • Boîte de 4
Certifications
Certifications USP classe VI - non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nb par paquet Boîte de 4
Volume (métrique) jusqu’au rebord 1 000 ml
Certifications/Conformité USP classe VI non cytotoxique
Type de produit Joint torique
À utiliser avec (équipement) Flacons Fiberlite de 1 000 ml