Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à 96 puits profonds en polypropylène de 1000 μl
Fabrication en PP pur. Les plaques PCR à 96 puits profonds en PP de 1000 μl Eppendorf™ sont des plaques haute performance pour toutes les applications manuelles et automatisées.
186.79€ - 667.66€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 96 |
Volume total (métrique) du puits | 1000 μl |
Code produit | Marque | Couleur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10453692
|
Eppendorf™
0030501233 |
Vert | 5 sachets de 4 |
186.79€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10398992
|
Eppendorf™
0030501217 |
Jaune | 20 |
186.79€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10440134
|
Eppendorf™
0030505204 |
Blanc | 80 |
667.66€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ces plaques en polypropylène associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Étalon | |
PP | |
1000 μl |
8 x 12 | |
96 |