Learn More
Bel-Art™ Boîtes de stockage de 100 tubes en polypropylène Sciencewaretrade;
Les boîtes de stockage en PP 100 emplacements offrent un stockage compact et sûr pour les tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml. Contrairement aux boîtes en carton, elles résistent à l’humidité et à une utilisation intensive.
72.20€ - 88.15€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Forme | Carré |
À utiliser avec (application) | Pour tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml |
Capacité | 100 (Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2 ml) |
Nbre de compartiments | 100 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15446343
|
Bel-Art™
F18851-0016 |
Assortiment |
77.75€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15540082
|
Bel-Art™
F18851-0012 |
Bleu | N/A | ||||||
15550082
|
Bel-Art™
F18851-0013 |
Vert | N/A | ||||||
15560082
|
Bel-Art™
F18851-0014 |
Orange | N/A | ||||||
15570082
|
Bel-Art™
F18851-0015 |
Violet | N/A | ||||||
15580082
|
Bel-Art™
F18851-0017 |
Noir | N/A | ||||||
15530082
|
Bel-Art™
F18851-0011 |
Naturel | N/A | ||||||
Description
pulliIdéal pour une utilisation sur paillasse, au congélateur ou pendant le transport/liliUtilisation possible entre –80deg;C et +121deg;C (112deg;F à +249deg;F)/liliCinq choix de couleurs vous permettent de trier et d’organiser visuellement des échantillons de différents types/liliCouvercles à charnière avec languette à pression s’ouvrant facilement et se fermant en toute sécurité ; La couleur transparente translucide vous permet de toujours voir l’intérieur/liliBoîtes noires opaques idéales pour les échantillons sensibles à la lumière/liliUne grille alphanumérique indique chacun des emplacements de la boîte/liliProfil ldquo;antidérapantrdquo; moulé dans le fond et le couvercle pour un empilage sûr/li/ulbDimensions des boîtes :/b 6 x 5,7 x 2,2 po H (15,4 x 14,3 x 5,6 cm H) et 5,7 x 5,7 x 2,2 po H (14,3 x 14,3 x 5,6 cm H) sans les charnières et languettes./ppulliFond de la boîte transparent permettant des inspections visuelles/liliLe couvercle est disponible en quatre couleurs fluorescentes, en couleur naturelle ou dans un assortiment de couleurs/li/ul/pInformations sur la commande
Racks pour congélateur disponibles séparément.
Spécification
Polypropylène | |
Pour tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml | |
100 | |
Boîte de stockage cryogénique | |
154 x 143 x 56 mm | |
143 mm |
Carré | |
100 (Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2 ml) | |
100 | |
5/boîte | |
154 mm | |
56 mm |