Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules 100 % graphite pour instruments Thermo Scientific
Code produit. 10756144 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS
Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS
Diamètre (métrique):
0,1 à 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10756144
Marque: Thermo Scientific™ 29053488
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez des raccordements fiables pour vos instruments GC Thermo Scientific™ grâce à ces ferrules 100 % graphite Thermo Scientific™ pour instruments Thermo Scientific.
Assurez des performances optimales de votre instrument GC Thermo Scientific™ à l’aide des ferrules Thermo Scientific™. Elles sont disponibles dans trois matériaux différents et dans différentes dimensions, afin de s’adapter à un large éventail d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies en blisters individuels, exempts de contaminants.
Caractéristiques
  • Disponibles en versions 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % Vespel et métal SilTite
  • Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ferrule
Description Dia. int. de 0,1 à 0,25 mm, pour instruments Thermo
Diamètre (métrique) 0,1 à 0,25 mm
À utiliser avec (équipement) Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS
Matériau Graphite 100 %
Quantité Pack of 10