Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules en graphite 100 %
Code produit. 10659665 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour Varian, Perkin-Elmer
Description:
Dia. ext. de 0,25 po.
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10659665
Marque: Thermo Scientific™ 29033405
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Composés d’un matériau souple poreux à l’oxygène, ce qui les rend adaptés à la plupart des applications, à l’exception des connexions d’interface GC/MS
  • Facilité d’emploi
  • Forme une poignée douce avec la colonne et fournit un joint stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Dia. ext. de 0,25 po.
À utiliser avec (équipement) Pour Varian, Perkin-Elmer