Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable, diamètre 100 x hauteur 45 mm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porosité:
0,25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1mm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,8mm
180 μm
200 μm
2mm
212 μm
2,24mm
2,5mm
250 μm
2,8mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4mm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8mm
850 μm
900 μm
10mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 45 mm
- Diamètre : 100 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure douce
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 850 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 45mm |
| Diamètre (métrique) externe | 100mm |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction