Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable, diamètre 100 x hauteur 45 mm
Code produit. 11727116
Click to view available options
Porosité:
0,25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1mm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,8mm
180 μm
200 μm
2mm
212 μm
2,24mm
2,5mm
250 μm
2,8mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4mm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8mm
850 μm
900 μm
10mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11727116
Marque: Linker Industrietechnik™ 551.040.200017
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 45 mm et un diamètre de 100 mm.
  • Racks en acier inox avec une hauteur interne de 45 mm
  • Diamètre : 100 mm
  • Peau de tamis de test en acier inox
  • Soudure douce
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 40 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 45mm
Diamètre (métrique) externe 100mm
Mesh Material Acier inoxydable