Learn More
Chlorure de 10-undécénoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10042050
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38460-95-6
Formule moléculaire C11H19ClO
Poids moléculaire (g/mol) 202.72
Numéro MDL MFCD00000772
Clé InChI MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-undecenoyl chloride, 10-undecylenoyl chloride, 10-undecenoylchloride, omega-undecylenic acid chloride, undecylenoyl chloride, .omega.-undecylenic acid chloride, acmc-1ckgs, 10-hendecenoyl chloride, 10-undecenoic acid chloride, 4-02-00-01615 beilstein handbook reference
CID PubChem 38042
Nom IUPAC chlorure d’énoyle-10-undec
SMILES ClC(=O)CCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecenoyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 120°C to 122°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CH(CH2)8COCl
Indice de réfraction 1.4532 to 1.4552
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 459
Gravité spécifique 0.94
Poids de la formule 202.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 10-Undecenoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.