Learn More
Étalon de conductivité 10 μS/cm à 25°C, Reagecon
Étalon aqueux, non dangereux
Marque: Reagecon CSKC1025
Beschreibung
- Testé par la méthode d’essai certifiée ISO 17025
- Traçabilité NIST
- Très faible coefficient de variation des températures
- Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon
- Précision : 10 μS/cm ± 1 %
Spezifikation
Flacon en PEHD | |
Yes | |
Étalon de conductivité |
250 mL | |
Conductimètres |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
CS1025B5 | Certificat d’analyse | 15/03/2025 | CSKC1025 |
CS1025B3 | Certificat d’analyse | 26/02/2025 | CSKC1025 |
CS1025A3 | Certificat d’analyse | 18/02/2025 | CSKC1025 |
CS1025A2 | Certificat d’analyse | 22/01/2025 | CSKC1025 |
CS1024M3 | Certificat d’analyse | 07/01/2025 | CSKC1025 |
Sonderangebote
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.