Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles de 10 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10119860
Click to view available options
Type d’emballage:
Emballage individuel en plastique
En vrac
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
Code produit. 10119860
Marque: Greiner Bio-One 607107
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
  • PS de haute qualité
  • Transparent, graduation facilement lisible
  • Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
  • Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Forme : Étalon
Matériau PS
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 1/10
Type d’emballage En vrac
Volume (métrique) 10 ml
Type Pipette sérologique