Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles de 10 ml
Click to view available options
Type d’emballage:
Emballage individuel en plastique
En vrac
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
Description
- PS de haute qualité
- Transparent, graduation facilement lisible
- Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
- Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
Spécification
| Description | Forme : Étalon |
| Matériau | Polystyrene |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 1/10 |
| Type d’emballage | Emballage individuel en plastique |
| Volume (métrique) | 10 mL |
| Type | Pipette sérologique |