Learn More
SI Analytics™ Unité d’échange de 10 ml
L’unité d’échange de 10 ml SI Analytics™ est un accessoire pour les modèles TitroLine™ et Titronic™.
Marque: SI Analytics™ 285220310
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Avec puce intégrée pour les données de réactifs et flacon en verre marron pour le titrant
- Comprend un adaptateur pour flacon GL45 et S40
Spécification
WA 10 | |
Puce intégrée, flacon en verre, adaptateur de flacon, tubes de dérive et pointe de titration | |
10 ml |