Learn More
SP Bel-Art™ Bonbonne de 10 litres sans robinet
Click to view available options
Bonbonne de 10 litres sans robinet
Description
- Conforme à 21 CFR 177.1520 pour le contact direct avec les aliments et les boissons
- Certification USP classe VI relative aux exigences des industries biotechnologiques et pharmaceutiques
- Pour stocker et distribuer de grandes quantités de milieux de culture, d’eau distillée et d’autres solutions
- Excellente résistance chimique
- Grande poignée facilitant le transport
- Autoclavable à la vapeur à 121°C.
- Le bouchon à vis de 83 mm comprend une rondelle en élastomère thermoplastique intégrée pour une parfaite étanchéité.
- Le bouchon moulé accepte le robinet.
- Situé à un niveau bas pour un drainage plus complet
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
Capacité (métrique) | 10 L |
Certifications/Conformité | Conforme à la norme 21 CFR 177.1520, certifié USP classe VI |
Taille du bouchon | 83 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
À utiliser avec (application) | Pour stocker et distribuer de grandes quantités de milieux de culture, d’eau distillée et d’autres solutions |
Comprend | Bouchon à vis avec rondelle en élastomère thermoplastique |
Matériau | PP |
Type de produit | Bonbonne |