Learn More
1-Tritylimidazole-4-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460838
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde is used in the synthesis of histamine and girolline
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-tritylimidazole-4-carboxaldéhyde est utilisé dans la synthèse de l’histamine et de la girolline
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants, l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33016-47-6
Formule moléculaire C23H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 338.41
Numéro MDL MFCD02179554
Clé InChI YQYLLBSWWRWWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-imdazole-4-carboxadehyde, 4-formyl-1-tritylimidazole, 4-formyl-1-trityl-1h-imidazole, 1-trityl-4-formylimidazole, 1-triphenylmethyl imidazole-4-carbaldehyde, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-triphenylmethyl
CID PubChem 618233
SMILES O=CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion ∼192°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC 1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Poids de la formule 338.41
Pourcentage de pureté 98%