Learn More
1-triéthylsilyl-1-heptyne, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15444437
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1047660-72-9
Formule moléculaire C13H26Si
Poids moléculaire (g/mol) 210.436
Numéro MDL MFCD18800797
Clé InChI KIKRQMVMQSYDCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-triethylsilyl-1-heptyne, triethyl hept-1-yn-1-yl silane
CID PubChem 99738219
Nom IUPAC Triéthyl(hept-1-ynyl)silane
SMILES CCCCCC#C[Si](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Triethylsilyl-1-heptyne
Point d’éclair >85°C (185°F)
Formule linéaire CH3(CH2)4C≡CSi(CH2CH3)3
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.43
Pourcentage de pureté 95%