Learn More
Acide 1-tétradecylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
1-Tetradecylphosphonic acid is used to functionalize the surface of BaTiO3 nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-tétradécylphosphonique est utilisé pour fonctionnaliser la surface des nanoparticules de BaTiO3.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Partiellement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’acide 1-tétradécylphosphonique est utilisé pour fonctionnaliser la surface des nanoparticules de BaTiO3.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Partiellement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Tetradecylphosphonic acid |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Partially soluble in water. |
Poids de la formule | 278.37 |
Pourcentage de pureté | 98% |