Learn More
1-tert-butyl6-méthyl3-iodo-1H-indole-1,6-dicarboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10340213
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10340213
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07419CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 850374-94-6
Formule moléculaire C15H16INO4
Poids moléculaire (g/mol) 401.2
Numéro MDL MFCD06797499
Clé InChI KFPCBJZNHXTGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl-6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, methyl 3-iodo-1h-indole-6-carboxylate,n-boc protected, 1-tert-butyl-6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate
CID PubChem 7127827
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl 6-O-méthyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C2=C1C=C(C=C2)C(=O)OC)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(tert-Butyl)-6-methyl-3-iodo-1H-indole-1, 6-dicarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 401.19
Pourcentage de pureté 97%