Learn More
Thermo Scientific™ Solution de transfert de TMB 1-Step™ Ultra
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
La solution de substrat de transfert TMB ultra 1-Step Thermo Scientific™ est un substrat de péroxydase de raifort (HRP) à un seul composant amélioré pour les transferts Western et l'immunohistochimie.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Rapide : bandes de protéines visibles en moins d’une minute
Résistant à la décoloration : bandes de protéines stables après le séchage de la membrane
Sensible : limite de détection comparable au substrat de transfert Western ECL Pierce
Chromogène : aucun équipement spécial n’est requis pour la visualisation ; produit des bandes bleu foncé
Prêt à l’emploi : aucun solvant organique ne doit être dissous ; aucune dilution n’est nécessaire pour l’utilisation
Recommandé dans les cas suivants :
- Détection de transferts Western chromogènes
- Détection par immunohistochimie chromogène
- Transfert de membranes en nitrocellulose
- Transferts de membranes en PVDF
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substrat |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Forme | Liquide |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | 1-Step |
| Quantité | 250 ml |
| Substrate | TMB |
| Contenu et stockage | À réception, conservez le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.