Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 1-step Fix/Lyse Solution (10X)
Permet la lyse des érythrocytes après coloration des cellules sanguines périphériques avec des anticorps conjugués au fluorochrome. Formulé pour lyser les érythrocytes non nucléés tout en maintenant une population de leucocytes fixe et marquée.
148.00€ - 456.00€
Spécification
Type | Solution de fixation / lyse en 1 étape |
---|---|
Gamme de produits | eBioscience™ |
Alert:
Contient 10 % de formaldéhyde et 30 % de diéthylène glycol
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15596286
|
Invitrogen™
00-5333-54 |
50 ml |
148.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15506296
|
Invitrogen™
00-5333-57 |
200 ml |
456.00€
200mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- L’isolement des cellules mononucléées par centrifugation en gradient (p. ex. séparation par gradient de densité sur milieu Ficoll-Paque) n’est pas requis lors de l’utilisation de cette solution
- Compatible avec les anticorps conjugués aux colorants organiques et aux colorants en tandem
Spécification
Solution de fixation / lyse en 1 étape | |
eBioscience™ |