Learn More
Solution d’indicateur de démarrage à 1 %, Reagecon
Solution d’indicateurs de haute qualité pour des titrations manuelles facilitant la détection des points finaux
Marque: Reagecon ST1001
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Précision : ± 0,1 %
Spécification
Indicator solution | |
Flacon en PEHD GL45 | |
1 L | |
Liquide |