Learn More
uvex Chaussures de sécurité basses 1 S1 SRC
Les chaussures de sécurité basses Uvex 1 offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humainLes chaussures ont été conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur.
Marque:  uvex 8543835
118.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15351133
  • 148.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les chaussures offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
  • Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
  • Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Classe de protection S1 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
  • Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal : compact, formé anatomiquement, non conducteur thermique et avec une bonne stabilité latérale
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
  • Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
  • Convient aux ajustements orthopédiques et aux semelles intérieures d’Uvex Medicare
  • Lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir, Jaune
Maillage de distance
35
Composite
Unisex
No
ESD Safety Shoe
Élastique
Microvelours
Polyuréthane double densité
11 cm
Trainers
S1