Learn More
uvex Chaussures de sécurité basses 1 S1 SRC
Code produit. 15341143 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
11 cm
Dimensions:
35
36
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15341143
Marque: uvex 8543844
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les chaussures de sécurité basses Uvex 1 offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humainLes chaussures ont été conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur.
  • Les chaussures offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
  • Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
  • Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Classe de protection S1 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
  • Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal : compact, formé anatomiquement, non conducteur thermique et avec une bonne stabilité latérale
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
  • Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
  • Convient aux ajustements orthopédiques et aux semelles intérieures d’Uvex Medicare
  • Lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Jaune
Matériau des lacets Élastique
Matériau de revêtement Maillage de distance
Matériau Microvelours
Dimensions 44
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité
Matériau au niveau des orteils Composite
Largeur (métrique) 11 cm
Sexe Unisexe
Type de cheville Formateurs
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Type de produit ESD Safety Shoe