Learn More
uvex Chaussures de sécurité basses 1 S1 SRC
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
11 cm
Dimensions:
35
36
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les chaussures offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
- Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
- Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Classe de protection S1 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
- Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal : compact, formé anatomiquement, non conducteur thermique et avec une bonne stabilité latérale
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
- Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
- Convient aux ajustements orthopédiques et aux semelles intérieures d’Uvex Medicare
- Lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Jaune |
| Matériau des lacets | Élastique |
| Matériau de revêtement | Maillage de distance |
| Matériau | Microvelours |
| Dimensions | 51 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Largeur (métrique) | 11 cm |
| Sexe | Unisexe |
| Type de cheville | Formateurs |
| Afficher plus |