Learn More
1-Pyrenecarboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353016
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1-Pyrenecarboxaldehyde is a important intermediate used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as a highly polarity-sensitive fluorophore for SNP typing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pyrenecarboxaldéhyde est un intermédiaire important utilisé dans les domaines de l’agrochimie, de la pharmacie et des colorants. Il est utilisé comme fluorophore hautement sensible à la polarité pour le typage SNP.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3029-19-4
Formule moléculaire C17H10O
Poids moléculaire (g/mol) 230.266
Numéro MDL MFCD00004139
Clé InChI RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrenecarboxaldehyde, 1-formylpyrene, 1-pyrenealdehyde, pyrenecarboxaldehyde, 3-formylpyrene, 3-pyrenealdehyde, 3-pyrenylaldehyde, pyrene-1-aldehyde, 3-pyrenecarboxaldehyde, 1-pyrenecarbaldehyde
CID PubChem 232848
Nom IUPAC Pyrène-1-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrenecarboxaldehyde
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 5 g
Beilstein 1874889
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 230.27
Pourcentage de pureté 99%