missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ 1-pyrenebutanoic acid, succinimidyl ester
Acide 1-pyrènebutanoïque, ester succinimidylique
Marque: Molecular Probes™ P130
369.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’acide 1-pyrènebutanoïque, ester succinimidylique réactif à l’amine peut être utilisé pour créer des bioconjugués sensibles à l’environnement avec ce fluorophore unique.Spécification
100 mg | |
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
Pyrène |
Acide 1-pyrènebutanoïque, ester succinimidylique | |
Amine | |
Ester actif, ester de succinimidyle | |
Colorants classiques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.