Learn More
1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
44.32€ - 71.96€
Identifiants chimiques
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Numéro MDL | MFCD00002941 |
Clé InChI | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol |
CID PubChem | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
Nom IUPAC | propan-1-ol |
SMILES | CCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12397163
|
Thermo Scientific Acros
445775000 |
500 mL |
44.32€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12377163
|
Thermo Scientific Acros
445770010 |
1 L |
71.96€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71-23-8 | |
60.10 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
1031 | |
propan-1-ol |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CHEBI:28831 | |
CCCO |
Spécification
1-Propanol | |
71-23-8 | |
97.0°C | |
1.3840 to 1.3860 | |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
0.2% max. | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents | |
CCCO | |
60.10 | |
CHEBI:28831 | |
≥99.5% (GC) 0.01% max. (Ethanol) (GC) 0.01% max. (Methanol) (GC) 0.05% max. (Isopropyl alcohol) (GC) |
-127.0°C | |
0.8000g/mL | |
15°C | |
0.8 | |
CH3CH2CH2OH | |
2.2 mPa.s (20°C) | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1-ol | |
1031 | |
60.1 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HPeut provoquer somnolence ou vertiges.Provoque de graves lésions des yeux.Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
danger
- 1-Propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: n-Propanol
RUO – Research Use Only