Learn More
1-Propanol, purum, ≥99 % (GC), Honeywell™
≥99 % (GC), purum
350.74€ - 515.82€
Identifiants chimiques
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Numéro MDL | MFCD00002941 |
Clé InChI | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol |
CID PubChem | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
Nom IUPAC | propan-1-ol |
SMILES | CCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15602520
|
Honeywell Research Chemicals
24135-6X1L |
6 x 1 L | Flacon poly |
350.74€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15692510
|
Honeywell Research Chemicals
24135-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon poly |
515.82€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
71-23-8 | |
60.10 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
1031 | |
propan-1-ol |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CHEBI:28831 | |
CCCO |
Spécification
1-Propanol | |
71-23-8 | |
97° | |
22°C (71.6°F) | |
Liquide | |
CH3CH2CH2OH | |
10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C) | |
1098242 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1-ol | |
1031 | |
60.1g/mol | |
purum |
-127° | |
0.804g/mL at 25°C | |
0.137 | |
700°F | |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
UN1274 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CCCO | |
60.10 | |
CHEBI:28831 | |
≥99% (GC) |
Sécurité et traitement
P210-P261-P280-P305 + P351 + P338
H225-H318-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe 3 - PG 2 - n-Propanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-746-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UH8225000