Identifiants chimiques
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Numéro MDL | MFCD00002941 |
Clé InChI | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol |
CID PubChem | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
Nom IUPAC | propan-1-ol |
SMILES | CCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15693980
|
Honeywell Riedel-de Haën
33538-1L |
1 L |
106.59€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603990
|
Honeywell Riedel-de Haën
33538-2.5L |
2.5 L |
233.58€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683980
|
Honeywell Riedel-de Haën
33538-160KG |
160 kg | N/A | ||||||
Description
Identifiants chimiques
71-23-8 | |
60.10 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
1031 | |
propan-1-ol |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CHEBI:28831 | |
CCCO |
Spécification
1-Propanol | |
0.804g/mL at 25°C | |
22°C (71.6°F) | |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
UN1274 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CCCO | |
60.10 | |
CHEBI:28831 | |
≥99.5% (GC) |
71-23-8 | |
0.137 | |
700°F | |
CH3CH2CH2OH | |
14.9 mmHg (20°C), 10 mmHg (147°C) | |
1098242 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1-ol | |
1031 | |
60.1g/mol | |
puriss. p.a. |
Sécurité et traitement
P210-P261-P280-P305 + P351 + P338
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-746-9
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1-Propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-1-ol