Learn More
1-Propanol, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
96.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré revêtu de PVC à col étroit
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Propanol |
Poids de la formule | 60.1 |
Qualité | BAKER ANALYZED™ Reagent |
Quantité | 500 mL |
Point d’éclair | 23.00°C |
Conditionnement | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Gravité spécifique | 1L = 0.80kg |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.