Learn More
1-propanol, anhydre, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11354208
1-propanol, anhydre, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354208
250 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
Code produit. 11354208
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041465.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Eau <100 ppm
Solvent1-Propanol is used as a solvent and an entrainer in azeotropic distillation. It is used as a precursor to prepare propyl acetate, propylamide and propyl halides by reacting with acetic acid, ammonia and halogens respectively. It is actively used as a solvent in inks for flexographic printing, which is a technique used for printing. It is added to cleaners, floor polishes and metal degreasing fluids and is used as an additional solvent in the manufacture of adhesives. It enhances the drying characteristics of alkyd resins, electrodeposition paints and baking finishes in coating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanol
Point de fusion -127°C
Couleur Incolore
Aspect Clear liquid
Densité 0.804 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 97°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair 15°C (59°F)
Température d’allumage 824°C (1515°F)
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.385
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Tension de vapeur 13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
Beilstein 1098242
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 60.1
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP30I804 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number041465.AK,041465.K7,041465.K2
Numéro de lotY28E703 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog Number041465.AK,041465.K7,041465.K2
Numéro de lotP23I804 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number041465.AK,041465.K7,041465.K2
Numéro de lotP23I805 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/06/2023 Catalog Number041465.AK,041465.K7,041465,041465.K2
Numéro de lotJ20W904 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/06/2022 Catalog Number041465.AK,041465.K7,041465.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Propanol
Nom du produit
1-propanol, anhydre, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >