Learn More
1-propanol ≥ 99,0 %, BAKER ANALYSED™, J.T. Baker™ Code produit.: 10280901
1-propanol ≥ 99,0 %, BAKER ANALYSED™, J.T. Baker™
Code produit. 10280901
1 L
Click to view available options
1 L
Code produit. 10280901
Marque: JT Baker 8066.1000
Réactif de laboratoire
Spécification
Point de fusion -127°C
CAS 71-23-8
Couleur Max. 10 (APHA)
Densité 0.8053 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 97°C (1013 hPa)
Quantité 1 L
Point d’éclair 15°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99%
Résidus après évaporation max. 0.005%
Formule moléculaire C3H8O
Numéro MDL MFCD00002941
Eau max. 0.1%
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCO
Nom IUPAC propan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-propanol ≥ 99,0 %, BAKER ANALYSED™, J.T. Baker™ >