Learn More
Chlorure de 1-propanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15497238
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
1-Propanesulfonyl chloride was used in synthesis of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 1-propanesulfonyl a été utilisé dans la synthèse de liquides ioniques alkanesulfonate de 1-alkyl-3-méthylimidazolium.
Solubilité
Se décompose en eau chaude.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à température sèche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10147-36-1
Formule moléculaire C3H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.597
Numéro MDL MFCD00007462
Clé InChI KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanesulfonyl chloride, propanesulfonyl chloride, propanesulphonyl chloride, propylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, n-propanesulfonyl chloride, 1-propane sulfonyl chloride, chloropropylsulfone, n-prso2cl, propanesulfonylchloride
CID PubChem 66279
Nom IUPAC Chlorure de propane-1-sulfonyle
SMILES CCCS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanesulfonyl chloride
Densité 1.267
Point d’ébullition 78°C to 79°C
Point d’éclair 97°C (207°F)
Odeur Pungent, Makes Eyes Water
Formule linéaire CH3CH2CH2SO2Cl
Indice de réfraction 1.453
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 1747500
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in hot water.
Poids de la formule 142.6
Pourcentage de pureté 97%