Learn More
Anhydride cyclique d’acide 1-propanephosphonique, solution à 50 % en poids dans le diméthylformamide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10547210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
Code produit. 10547210
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride
CAS 68957-94-8, 68-12-2
% min. CAS 49.0
% max. CAS 51.0
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 153.0°C
Point d’éclair 56°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C9H21O6P3
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4540
Numéro MDL MFCD00006583
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 7978
Gravité spécifique 1.09
Synonyme 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic acid cyclic anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide, unii-i6egd8839n, 1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide, propane phosphonic acid anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic anhydride in thf, 2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 1-propanephosphonic anhydride in toluene, t3p
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Clé InChI PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCP1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)CCC)CCC
Nom IUPAC 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatriphosphinane
Poids moléculaire (g/mol) 318.18
CID PubChem 111923
Poids de la formule 318.18
Pourcentage de pureté ≥50% solids
Forme physique Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement