Learn More
1-phényl-2-hexanone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454363
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11454363
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10944.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25870-62-6 | C12H16O | 176.259 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25870-62-6
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.259
Numéro MDL MFCD00027240
Clé InChI DYQAZJQDLPPHNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-2-hexanone, benzyl butyl ketone, 2-hexanone, 1-phenyl, benzyl n-butyl ketone, phenyl hexanone, benzylbutylketone, 1-phenyl-hexan-2-one, acmc-209gmx, dyqazjqdlpphnb-uhfffaoysa
CID PubChem 33191
Nom IUPAC 1-phénylhexan-2-one
SMILES CCCCC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-2-hexanone
Densité 0.94
Point d’ébullition 153°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.501
Quantité 25 g
Beilstein 2044423
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 95%