Learn More
(+/-)-1-Phényl-1-propanol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439782
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-54-9
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00004564
Clé InChI DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-propanol, phenycholon, fepar, ejibil, felicur, livonal, 1-phenylpropanol, gallenperlen, phenylchol, bilergon
CID PubChem 7147
Nom IUPAC 1-phénylpropan-1-ol
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-1-Phenyl-1-propanol
Densité 0.994
Point d’ébullition 217°C to 219°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 25 g
Beilstein 1906759
Merck Index 14,3768
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-1-Phenyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: (+/-)-1-Phenyl-1-propanol