Learn More
1-Phényl-1,4-pentanedione, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
1-Phenyl-1,4-pentanedione is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-phényl-1,4-pentanedione est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 1-phényl-1,4-pentanedione est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Phenyl-1,4-pentanedione |
Point d’ébullition | 158°C to 162°C (12 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.533 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 908230 |
Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
Poids de la formule | 176.22 |
Pourcentage de pureté | 96% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur