Learn More
(+/-)-1-phényl-1,2-éthanédiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15428829
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
CAS 93-56-1
Point de fusion 66°C to 68°C
Point d’ébullition 272°C to 274°C
Point d’éclair 160°C (320°F)
Formule moléculaire C8H10O2
Numéro MDL MFCD00003546
Quantité 5 g
Beilstein 1306723
Merck Index 14,8861
Synonyme 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
Clé InChI PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Nom IUPAC 1-phényl-thane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
CID PubChem 7149
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%