Learn More
1-pentyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10686291
1-pentyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10686291
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10686291
Marque: Thermo Scientific Acros 303820250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 627-19-0
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.12
Numéro MDL MFCD00009469
Clé InChI IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
CID PubChem 12309
Nom IUPAC pent-1-yne
SMILES CCCC#C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Pentyne
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -106.0°C to +105.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 40.0°C
Point d’éclair <−34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2C≡CH
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3880
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.69
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461730 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Numéro de lotA0449998 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Numéro de lotA0451675 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Numéro de lotA0413241 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Numéro de lotA0358930 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number303821000,303820250,303820050
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-pentyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >