Learn More
1-Pentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10464463
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-67-1
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
Numéro MDL MFCD00003567
Clé InChI YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
CID PubChem 8004
Nom IUPAC Pent-1-ène
SMILES CCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -165.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6400g/mL
Point d’ébullition 30.0°C
Point d’éclair −28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.3704 to 1.3724
Quantité 500 mL
Beilstein 01,21
Merck Index 15,7234
Gravité spécifique 0.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Viscosité 0.202 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide