Learn More
1-Pentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
25mL
500mL
Code produit. 10143803
Marque: Thermo Scientific Acros 268660250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-67-1
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
Numéro MDL MFCD00003567
Clé InChI YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
CID PubChem 8004
Nom IUPAC Pent-1-ène
SMILES CCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -165.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6400g/mL
Point d’ébullition 30.0°C
Point d’éclair −28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.3704 to 1.3724
Quantité 25 mL
Beilstein 01,21
Merck Index 15,7234
Gravité spécifique 0.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Viscosité 0.202 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide