Learn More
1-octyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Octyne |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -80°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.7400g/mL |
Point d’ébullition | 127°C to 128°C |
Point d’éclair | 17°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458819 | Certificat d’analyse | 04/01/2024 | 223510250,223511000 |
A0450416 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 223510250,223511000 |
A0441541 | Certificat d’analyse | 27/02/2023 | 223510250,223511000 |
A0449519 | Certificat d’analyse | 20/01/2023 | 223510250,223511000 |
A0425121 | Certificat d’analyse | 10/12/2020 | 223510250,223511000 |
Sécurité et traitement
- 1-Octyne
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P331-NE PAS faire vomir.