Learn More
1-octène, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499053
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
1-Octene acts as a comonomer used in the preparation of polyethylene, especially high-density polyethylene (HDPE) and linear low-density polyethylene(LLDPE) resins. It is also used in organic synthesis, surfactants and plasticizers. Further, it is used in process regulators and viscosity adjustors. In addition to this, it is used in the preparation of linear aldehyde through the oxo synthesis (hydroformylation) to get the nonanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-octène agit comme un comonomère utilisé dans la préparation du polyéthylène, en particulier du polyéthylène haute densité (PEHD) et du polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL). Il est également utilisé dans la synthèse organique, les surfactants et les plastifiants. De plus, il est utilisé dans les régulateurs de procédés et les correcteurs de viscosité. En outre, il est utilisé dans la préparation de l’aldéhyde linéaire par synthèse oxo (hydroformylation) pour obtenir le nonanal.
Solubilité
Miscible dans l’eau, l’éther, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec le brome, le chlore, les acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-66-0
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.216
Numéro MDL MFCD00009548
Clé InChI KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
CID PubChem 8125
ChEBI CHEBI:46708
Nom IUPAC oct-1-ène
SMILES CCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octene
Point de fusion -102°C
Densité 0.715
Point d’ébullition 122°C to 123°C
Point d’éclair 21°C (70°F)
Odeur Petroleum-like
Indice de réfraction 1.409
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3295
Beilstein 1734497
Merck Index 14,1764
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,alcohol and acetone.
Poids de la formule 112.22
Pourcentage de pureté ≥97%