Learn More
1-octanol, naturel, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Description
1-Octanol is a synthetic reagent used to produce esters. It inhibits T-type calcium channels and is used to determine the partition coefficient between compounds and the cytosol. It is used to evaluate the lipophilicity of pharmaceutical products. It is also used as a solvent for protective coatings, waxes, and oils, and as a raw material for plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-octanol est un réactif de synthèse utilisé pour produire des esters. Il inhibe les canaux calciques de type T et sert à déterminer le coefficient de partage entre les composés et le cytosol. Il est utilisé pour évaluer la lipophilicité des produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme solvant pour les revêtements protecteurs, les cires et les huiles, et comme matière première pour les plastifiants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
Le 1-octanol est un réactif de synthèse utilisé pour produire des esters. Il inhibe les canaux calciques de type T et sert à déterminer le coefficient de partage entre les composés et le cytosol. Il est utilisé pour évaluer la lipophilicité des produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme solvant pour les revêtements protecteurs, les cires et les huiles, et comme matière première pour les plastifiants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Octanol |
Note relative au nom | Natural |
Point de fusion | -16°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.825 g/mL |
Point d’ébullition | 193°C to 195°C |
Point d’éclair | 81°C (178°F) |
Odeur | Sweet |
Indice de réfraction | 1.4295 |
Quantité | 500 mL |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Octanol, natural
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Octanol