Learn More
1-octanol, ≥ 99 %, qualité spectrophotométrique ACS, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Catalog Number 15675090
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
Qualité spectrophotométrique ACS, ≥ 99 %
  • ACS grade quality reagents and solvents tested according to the specific use for spectrophotometric applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Octanol
Point de fusion -15°C
Densité 0.827g/mL at 25°C
Point d’ébullition 194°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire CH3(CH2)7OH
Indice de réfraction 1.429
Quantité 2 L
Beilstein 1697461
Densité de vapeur 4.5 (vs air)
Poids de la formule 130.23g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS