Learn More
Sel sodique d’acide 1-octanesulfonique, monohydraté, 99,7 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Marque: MP Biomedicals 0215177880
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Sel sodique d’acide 1-octoanesulfonique monohydraté | |
Poudre cristalline | |
Blanc |
Stockage à température ambiante (15°C à 30°C) | |
100 g |